Learn More
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 295-37-4 | C10H24N4 | 200.33 g/mol
75.20 CHF - 820.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 295-37-4 |
---|---|
Summenformel | C10H24N4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 200.33 |
MDL-Nummer | MFCD00005105 |
InChI-Schlüssel | MDAXKAUIABOHTD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, cyclam, 14 anen4, 1,4,8,11-tetraazacyclo-tetradecane, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane cyclam, ips2, acmc-209h9n, 5-26-11-00027 beilstein handbook reference, 1,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1,4,8,11tetraaza-cyclotetradecane |
PubChem CID | 64964 |
ChEBI | CHEBI:37401 |
IUPAC-Name | 1,4,8,11-Tetrazacyclotetradecan |
SMILES | C1CNCCNCCCNCCNC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11444513
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11516.03 |
1 g |
75.20 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11454513
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11516.06 |
5 g |
239.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11464513
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11516.14 |
25 g |
820.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane is used in the synthesis of molecules with electroactive cavities. It acts as a nitrogen crown ether analogue and as an antioxidant in rubber. It is also used in the preparation of plerixafor derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan wird bei der Synthese von Molekülen mit elektroaktiven Hohlräumen eingesetzt. Es wirkt als Stickstoff-Kronenether-Analogon und als Antioxidans in Gummi. Es wird auch bei der Herstellung von Plerixafor-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
295-37-4 | |
200.33 | |
MDAXKAUIABOHTD-UHFFFAOYSA-N | |
64964 | |
1,4,8,11-Tetrazacyclotetradecan |
C10H24N4 | |
MFCD00005105 | |
1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, cyclam, 14 anen4, 1,4,8,11-tetraazacyclo-tetradecane, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane cyclam, ips2, acmc-209h9n, 5-26-11-00027 beilstein handbook reference, 1,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1,4,8,11tetraaza-cyclotetradecane | |
CHEBI:37401 | |
C1CNCCNCCCNCCNC1 |
Spezifikation
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane | |
184°C to 188°C | |
MFCD00005105 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
Soluble in water. | |
C1CNCCNCCCNCCNC1 | |
200.33 | |
CHEBI:37401 | |
≥98% |
295-37-4 | |
C10H24N4 | |
111811 | |
1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, cyclam, 14 anen4, 1,4,8,11-tetraazacyclo-tetradecane, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane cyclam, ips2, acmc-209h9n, 5-26-11-00027 beilstein handbook reference, 1,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1,4,8,11tetraaza-cyclotetradecane | |
MDAXKAUIABOHTD-UHFFFAOYSA-N | |
1,4,8,11-Tetrazacyclotetradecan | |
64964 | |
200.33 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 206-039-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XA5254800
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane