Learn More
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454513
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 295-37-4 | C10H24N4 | 200.33 g/mol
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane is used in the synthesis of molecules with electroactive cavities. It acts as a nitrogen crown ether analogue and as an antioxidant in rubber. It is also used in the preparation of plerixafor derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan wird bei der Synthese von Molekülen mit elektroaktiven Hohlräumen eingesetzt. Es wirkt als Stickstoff-Kronenether-Analogon und als Antioxidans in Gummi. Es wird auch bei der Herstellung von Plerixafor-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 295-37-4
Summenformel C10H24N4
Molekulargewicht (g/mol) 200.33
MDL-Nummer MFCD00005105
InChI-Schlüssel MDAXKAUIABOHTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, cyclam, 14 anen4, 1,4,8,11-tetraazacyclo-tetradecane, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane cyclam, ips2, acmc-209h9n, 5-26-11-00027 beilstein handbook reference, 1,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1,4,8,11tetraaza-cyclotetradecane
PubChem CID 64964
ChEBI CHEBI:37401
IUPAC-Name 1,4,8,11-Tetrazacyclotetradecan
SMILES C1CNCCNCCCNCCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
Schmelzpunkt 184°C to 188°C
Menge 5 g
Beilstein 111811
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 200.33
Reinheit (%) ≥98%