Learn More
1-[2 -Methoxy-5-(Trifluormethoxy)phenyl]ethanol, 95 %, Thermo Scientific™
95.40 CHF - 283.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 468074-91-1 |
---|---|
Summenformel | C10H11F3O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 236.19 |
MDL-Nummer | MFCD08062374 |
InChI-Schlüssel | DKUPMKWSJITPFC-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-hydroxy-1-2-methoxy-5-triflouromethoxy phenyl ethane |
PubChem CID | 18542515 |
IUPAC-Name | 1-[2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-ol |
SMILES | COC1=C(C=C(OC(F)(F)F)C=C1)C(C)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15497885
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31765.03 |
1 g | N/A | ||||||
15407895
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31765.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
468074-91-1 | |
236.19 | |
DKUPMKWSJITPFC-UHFFFAOYNA-N | |
18542515 | |
COC1=C(C=C(OC(F)(F)F)C=C1)C(C)O |
C10H11F3O3 | |
MFCD08062374 | |
1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-hydroxy-1-2-methoxy-5-triflouromethoxy phenyl ethane | |
1-[2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-ol |
Spezifikation
1-[2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanol | |
C10H11F3O3 | |
1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-hydroxy-1-2-methoxy-5-triflouromethoxy phenyl ethane | |
COC1=C(C=C(OC(F)(F)F)C=C1)C(C)O | |
236.19 | |
236.19 |
468074-91-1 | |
MFCD08062374 | |
DKUPMKWSJITPFC-UHFFFAOYNA-N | |
1-[2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-ol | |
18542515 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen