Learn More
1-[2 -Methoxy-5-(Trifluormethoxy)phenyl]ethanol, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-[2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanol |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 236.19 |
Reinheit (%) | 95% |