Learn More
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
52.67 CHF - 630.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 392660-27-4 |
---|---|
Summenformel | C11H14FN3O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 239.25 |
InChI-Schlüssel | BSSBZGVNKLRQEL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-2-fluoro-4-nitrophenyl homopiperazine, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazepane, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazaperhydroepine |
PubChem CID | 22291169 |
IUPAC-Name | 1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)-1,4-diazepan |
SMILES | C1CNCCN(C1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15499938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63310.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15479938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63310.03 |
1 g | N/A | ||||||
15489938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63310.06 |
5 g |
630.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
392660-27-4 | |
239.25 | |
1-2-fluoro-4-nitrophenyl homopiperazine, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazepane, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazaperhydroepine | |
1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)-1,4-diazepan |
C11H14FN3O2 | |
BSSBZGVNKLRQEL-UHFFFAOYSA-N | |
22291169 | |
C1CNCCN(C1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F |
Spezifikation
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine | |
C11H14FN3O2 | |
10169275 | |
BSSBZGVNKLRQEL-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)-1,4-diazepan | |
22291169 | |
97% |
392660-27-4 | |
UN3259 | |
1-2-fluoro-4-nitrophenyl homopiperazine, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazepane, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazaperhydroepine | |
C1CNCCN(C1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F | |
239.25 | |
239.24 | |
Fest |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen