Learn More
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479938
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 392660-27-4
Summenformel C11H14FN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 239.25
InChI-Schlüssel BSSBZGVNKLRQEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-fluoro-4-nitrophenyl homopiperazine, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazepane, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazaperhydroepine
PubChem CID 22291169
IUPAC-Name 1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)-1,4-diazepan
SMILES C1CNCCN(C1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 10169275
Formelmasse 239.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest