Learn More
Zirkoniumpulver, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zirconium |
Farbe | Grau |
Aussehen | Dark Gray powder |
Menge | 100 g |
Netzgröße | -325 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Dampfdruck | 23 hPa (17mmHg) |
Form | Pulver |