Learn More
Zirkoniumoxid, polymere Vorstufe, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | Zirconium oxide |
Nombre de nota | Polymeric precursor |
Color | Gelb bis braun |
Forma física | Viskose Flüssigkeit |
Cantidad | 500 g |
Número UN | UN1993 |
Información de solubilidad | Soluble in alcohols |
Olor | Alcohol-like |
Sensibilidad | Moisture sensitive |