Learn More
Zirkonium(IV)-oxid, Zement, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309028
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Ein-Komponenten-Klebstoff. Bindungen an Zirkoniumoxid und Silizium. Weist gute dielektrische Eigenschaften auf
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-23-4
Summenformel O2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 123.22
MDL-Nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-Schlüssel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-Name Dioxozirkonium
SMILES O=[Zr]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) oxide
Farbe Braun
Physikalische Form Flüssigkeit/Paste
Menge 1 kg
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Light brown liquid/paste