Learn More
Zirkonium(IV)-iodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303347
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Licht-, Luft- und feuchtigkeitsempfindlich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13986-26-0
Summenformel I4Zr
MDL-Nummer MFCD00049641
Synonym zirconium iodide, unii-h6nzc1810v, zirconium iv ; iodide, acmc-1bzrf, zirconium 4+ tetraiodide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) iodide
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Formelmasse 598.84