Learn More
Zirkonium(IV)-chlorid, Reaktor-Gütegrad, > 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316468
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Zirconium tetrachloride is commonly utilized as a Lewis acid catalyst in many organic synthesis reactions. It is an important source for organometallic complexes of zirconium. It is practiced in many areas like nuclear industry, metal industry, photography, glass, and ceramic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-11-6
Summenformel ZrCl4
MDL-Nummer MFCD00011306
Synonym Zirconium tetrachloride
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) chloride
Schmelzpunkt 331° (sublimation)
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich >99.5% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,hydrochloric acid.
Formelmasse 233.03
Güte Reaktor
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.803 g/mL