Learn More
Zirkoniumdichloridoxid-Oktahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479463
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Zirconium dichloride oxide is utilized as a precursor to prepare other zirconium compounds. It is employed in acid dyes, pigment toners and antiperspirants. It finds application as a rubber additive and a fiber treatment agent. It is also used in paint drying, refractories, ceramics and glaze.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zirkoniumdichloridoxid wird als Vorläufer zur Herstellung anderer Zirkoniumverbindungen verwendet. Es wird in Säurefarbstoffen, Pigmenttonern und Antitranspiranten eingesetzt. Es findet Anwendung als Kautschukadditiv und als Faserbehandlungsmittel. Es wird auch bei der Farbtrocknung, in Feuerfestmaterialien, in Keramik und in Glasuren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch, feuchtigkeitsempfindlich und nicht mit starken Oxidationsmitteln kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13520-92-8
Fórmula molecular Cl2H16O9Zr
Peso molecular (g/mol) 322.24
Número MDL MFCD00149898
Clave InChI SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
PubChem CID 159678
Nombre IUPAC Oxozirkonium; Oktahydrat; Dihydrochlorid
SMILES O.Cl[Zr](Cl)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Zirconium dichloride oxide octahydrate
Punto de fusión 150°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Número UN UN3260
Índice Merck 14,10184
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.25 (178.13 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Olor Acidic
Sensibilidad Hygroskopisch
Densidad 1.91
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium dichloride oxide octahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Zirconium dichlorideoxide octahydrate