Learn More
Zink-Tert-Butoxid, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4278-43-7 | C8H18O2Zn | 211.61 g/mol
82.30 CHF - 243.11 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 4278-43-7
Summenformel C8H18O2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 211.61
MDL-Nummer MFCD00145545
InChI-Schlüssel DVGVEVPHJQJMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc tert-butoxide, di-tert-butoxyzinc, acmc-20aj87, zinc bis 2-methylpropan-2-olate, zinc 2+ bis 2-methylpropan-2-olate, zinc 2+ ion bis 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 14178434
IUPAC-Name Zink; 2-Methylpropan-2-olat
SMILES CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].[Zn+2]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11328648
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040718.MD
250 mg
82.30 CHF
250 Milligramm
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11338648
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040718.03
1 g
243.11 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
A sol-gel process has been developed for the chemical synthesis of ZnS at room temperature using zinc tert-butoxide and H 2 S as precursors in a toluene solution. The key step that enables this zinc-mediated epoxidation to be catalytic may be the equilibrium between zinc peroxide (R)-15 and zinc tert-butoxide (R)-16 in the presence of t-BuOOH. An additional important feature that renders the dual catalytic cycles feasible is the poor reactivity of zinc tert-butoxide toward the iridium-bound cationic intermediate, whereby the requisite deprotonation process is effectively mediated by zinc tert-butoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
4278-43-7
211.61
DVGVEVPHJQJMPP-UHFFFAOYSA-N
14178434
CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].[Zn+2]
C8H18O2Zn
MFCD00145545
zinc tert-butoxide, di-tert-butoxyzinc, acmc-20aj87, zinc bis 2-methylpropan-2-olate, zinc 2+ bis 2-methylpropan-2-olate, zinc 2+ ion bis 2-methylpropan-2-olate
Zink; 2-Methylpropan-2-olat
Spezifikation
Zinc tert-butoxide
Weiß bis gelb
C8H18O2Zn
MFCD00145545
Moisture sensitive
Insoluble in water.
CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].[Zn+2]
211.61
211.61
4278-43-7
Geruchsneutral
Zn[OC(CH3)3]2
UN3181
zinc tert-butoxide, di-tert-butoxyzinc, acmc-20aj87, zinc bis 2-methylpropan-2-olate, zinc 2+ bis 2-methylpropan-2-olate, zinc 2+ ion bis 2-methylpropan-2-olate
DVGVEVPHJQJMPP-UHFFFAOYSA-N
Zink; 2-Methylpropan-2-olat
14178434
Pulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H228-H315-H319-H335
Entzündbarer Feststoff.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H228-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:4.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:METALLSALZE ORGANISCHER VERBINDUNGEN, ENTZÜNDBAR, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern