Learn More
Zink-Bis(trifluormethylsulfonyl)imid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472787
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
CAS: 168106-25-0 | C4F12N2O8S4Zn | 625.651 g/mol
Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is used as a Catalyst for Enantioselective Friedel-Crafts alkylation of pyrroles with β-CF3 acrylates, Stereoselective Diels-Alder reaction, Tandem cyclopropane ring-opening / Conia-ene cyclization Aromatic nitration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 168106-25-0
Summenformel C4F12N2O8S4Zn
Molekulargewicht (g/mol) 625.651
MDL-Nummer MFCD16621474
InChI-Schlüssel QEORIOGPVTWFMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Zinc triflimide; Zinc trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 131849436
IUPAC-Name Zink;bis(trifluormethylsulfonyl)azanid
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Schmelzpunkt 143°C to 147°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel [(CF3SO2)2N]2Zn
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It is soluble in CH2Cl2 and H2O.
Formelmasse 625.65
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide