Learn More
Zink-2,4-Pentandionatmonohydrat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14363-15-6 | C10H16O5Zn | 281.61 g/mol
38.55 CHF - 121.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 14363-15-6
Summenformel C10H16O5Zn
Molekulargewicht (g/mol) 281.61
MDL-Nummer MFCD00000035
InChI-Schlüssel BNHYOPPPENBGNL-SUKNRPLKSA-L
Synonym zinc 2,4-pentanedionate monohydrate
PubChem CID 122130627
IUPAC-Name zinc(2+) (2Z)-pent-2-ene-2,4-bis(olate) (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
SMILES O.[Zn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=[O-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11381859
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012527.18
50 g
38.55 CHF
50 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11391859
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012527.30
250 g
121.00 CHF
250 Gramm
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zinc Metal acetylacetonates are used as catalysts for polymerization of olefins and transesterification. It is used as a a stabilizer PVC.They are used as solvents, lubricant additives, paint drier, and pesticides. They are used in glass coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
14363-15-6
281.61
BNHYOPPPENBGNL-SUKNRPLKSA-L
122130627
O.[Zn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=[O-]
C10H16O5Zn
MFCD00000035
zinc 2,4-pentanedionate monohydrate
zinc(2+) (2Z)-pent-2-ene-2,4-bis(olate) (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
Spezifikation
Zinc 2,4-pentanedionate monohydrate
136°C to 138°C (decomposition)
C10H16O5Zn
zinc 2,4-pentanedionate monohydrate
BNHYOPPPENBGNL-SUKNRPLKSA-L
zinc(2+) (2Z)-pent-2-ene-2,4-bis(olate) (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
122130627
Kristallin
14363-15-6
1.6 g/mL
MFCD00000035
Soluble in alcohol; Slightly soluble in water
O.[Zn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=[O-]
281.61
281.60 (263.59 Anhydrous)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-860-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen