Learn More
ZGLP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.75 CHF - 386.68 CHF
Spezifikation
Antigen | ZGLP1 |
---|---|
Konzentration | 0.4 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16856785
|
Proteintech
55292-1-AP-20UL |
20 μL |
136.75 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16846785
|
Proteintech
55292-1-AP-150UL |
150 μL |
386.68 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Glucagon is initially synthesized as proglucagon, which is 180 amino acids in length and is cleaved proteolytically. It contains a region corresponding to Glucagon itself, in addition to a signal peptide, spacer regions and two Glucagon-like peptide sequences. GLP1 is encoded by the fourth exon of the six in the human Glucagon gene. It is 37 amino acids in length and has 48% amino acid sequence homology to Glucagon, and is thought to have arisen by gene duplication. The sequence of GLP1 is conserved across many species, however, indicating that it has a particular function. GLP1 is a potent insulin secretagogue, renders pancreatic beta cells ′glucose-competent′ and may be useful in the treatment of diabetes mellitus.Spezifikation
ZGLP1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P0C6A0, Q1WG82 | |
100009600, 100125288 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
ZGLP1 |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GATA like protein 1, GLP 1, GLP1, GLP-1, ZGLP1 | |
Zglp1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |