Learn More
Zeolith Y, Wasserstoff, Thermo Scientific Chemicals
Zeolith Y wird als Crack-Katalysator in katalytischen Crack-Einheiten der Erdölraffinerie verwendet, um hochsiedende Anteile von rohem Petroleum in wertvollere Benzin-, Diesel- und andere Produkte umzuwandeln. Wird in der Waschmittelherstellung zur Entfernung der Wasserhärte verwendet.
42.45 CHF - 437.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1318-02-1
Summenformel Al2O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 162.043
MDL-Nummer MFCD00132601
InChI-Schlüssel HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
PubChem CID 9942228
IUPAC-Name Dioxosilan;oxo(oxoalumanyloxy)aluman
SMILES O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15422487
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045868.14
25 g
42.45 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15432487
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045868.22
100 g
105.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15442487
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045868.36
500 g
437.00 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zeolite Y is used as a cracking catalyst in petroleum refinery catalytic cracking units to convert high-boiling fractions of petroleum crude to more valuable gasoline, diesel and other products. Used in detergent manufacturing for the applications of the removal of hardness. It is also used as Odor control, industrial absorbents, industrial fillers, gas absorption, soil remediation, wastewater filtration, flocculating agent, animal feeds, hydroponics, molecular sieves, desiccants, lightweight concrete, acoustics and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1318-02-1
162.043
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
9942228
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Al2O5Si
MFCD00132601
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
Dioxosilan;oxo(oxoalumanyloxy)aluman
Spezifikation
Zeolite Y
Pulver
MFCD00132601
Insoluble in water.
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
162.043
Kunststoffflasche
1318-02-1
Al2O5Si
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Dioxosilan;oxo(oxoalumanyloxy)aluman
9942228
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-283-8
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen