Learn More
Yttrium(III)-oxid, Pellets, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358578
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Sinterpellets, geeignet für Vakuumabscheidung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-36-9
Summenformel O3Y2
Molekulargewicht (g/mol) 225.81
MDL-Nummer MFCD00011473
InChI-Schlüssel RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Diyttrium(3+) Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) oxide pellets
Schmelzpunkt 2410°C
Namenshinweis approx. 10mm dia. x 5mm thick
Menge 500 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,10107
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in alcohol and dilute acids.
Formelmasse 225.81
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dichte 5.01 g/mL