Learn More
Ytterbium-Stücke, sublimiert, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411907
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Kann bis zu 0.15 % Kalzium enthalten
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-64-4
Summenformel Yb
Molekulargewicht (g/mol) 173.05
MDL-Nummer MFCD00011286
InChI-Schlüssel NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381
IUPAC-Name Ytterbium
SMILES [Yb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium
Namenshinweis May contain up to 0.15% Calcium
Farbe Silberfarben bis grau
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Formelmasse 173.04
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Silver Gray pieces