Learn More
Ytterbium(III)-Perchlorat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11420311
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13498-08-3
Summenformel Cl3H2O13Yb
Molekulargewicht (g/mol) 489.41
MDL-Nummer MFCD00049612
InChI-Schlüssel TYYKUTNLJJSRBB-UHFFFAOYSA-K
Synonym ytterbium iii perchlorate, acmc-1bqma, yb clo4 3, trihyperchloric acid ytterbium salt, ytterbium iii perchlorate solution, perchloric acid,ytterbium 3+ salt 8ci,9ci
PubChem CID 11363421
SMILES O.[Yb+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium(III) perchlorate
Physikalische Form Flüssig
Menge 10 g
UN-Nummer UN3211
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Ytterbium(3+) Hydrat Triperchlorat
Formelmasse 579.48 (471.39 Anhydrous)
Güte Reagenz
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Geruch Odorless