Learn More
Honeywell™ Schutzbrillen der Serie XV100
Artikelnummer. 15816655
Click to view available options
Color de marco:
Gelb
Grau
klar
Tinción de lente:
Durchsichtig
Gelb
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
Äußerst wirtschaftlicher Augenschutz mit umlaufendem Uni-Objektiv für hervorragende periphere Sicht und Augenschutz.
  • 10-Basis, umlaufend, Universal-Objektiv für hervorragende Sicht und Schutz der Peripheriegeräte
  • Vorgeformtes Universalnasenstück für einfachen Sitz
  • Leichtes Design und dünne, geformte Bügel für Tragekomfort rund um die Uhr
  • Schützt vor Stößen (45 m/s)
  • Ideal für verschiedene Anwendungen, beispielsweise in Versorgungsunternehmen, Leicht- und Schwerindustrie, Biotechnologie, Bauindustrie, Schiffs- und Automobilbau, geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificaciones/conformidad EC-Kategorie PSA: 1, konform mit der Richtlinie 89/686/EWG des Rates und zugehörigen Änderungen, NIOSH 1979
Revestimiento de lente Beschlagfrei
Descripción Modell XV104
Certificaciones/conformidad (Europa) EC-Kategorie PSA: 1, konform mit der Richtlinie 89/686/EWG des Rates und zugehörigen Änderungen, NIOSH 1979
Tinción de lente Gelb
Para utilizar con (aplicación) Allgemeine Verwendung und Schutz, Versorgungsanlagen, Leicht- und Schwerindustrie, Biotechnologie, Schiffsbau, Bauwesen, Automobilbau
Color de marco Gelb
Lens Material Polycarbonat
Material del bastidor Polycarbonat