Learn More
3M™ Weiße Schutzoveralls aus Polypropylen-Polyethylen-Verbundfolie, Kategorie III
98.35 CHF - 227.46 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoveralls |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Einwegprodukt | Single-use |
Taillenform | Elastisch |
Stulpenform | Elastic |
Beschreibung
Spezifikation
Schutzoveralls | |
Single-use | |
Elastic | |
2-teilig | |
Kategorie III |
Unisex | |
Elastisch | |
Hooded | |
Non-sterile |