Learn More
3M™ Weiße Schutzanzüge aus SMS-basiertem Polypropylen mit grüner Hinterseite
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoveralls |
Größe | X-Large |
Geschlecht | Unisex |
Einwegprodukt | Single-use |
Taillenform | Elastisch |
Stulpenform | Knit |
Flaschenhalstyp | Hooded |
Hood Type | 3-teilig |
Sterilität | Non-sterile |
Schutzartklasse | Kategorie III |