Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Weithalsgefäße mit vormontierter weißer PP-Kappe
Für feste Proben
Marke: DWK Life Sciences W209902
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polypropylen
- Chemisch beständig
- Schraubverschluss: 58-400
- Weiß
- 4 oz. (125 ml)
Spezifikation
125 mL | |
Weiß | |
Schraubverschluss | |
Weiß | |
Weit | |
68 mm | |
2,67 Zoll | |
Polypropylen | |
53 mm |
4 oz. | |
2,09 Zoll | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Rund | |
Gefäß | |
Ohne Dichtungseinlage | |
58-400 mm, Stücke | |
Schraubkappe |