Learn More
DWK Life Sciences Weiße Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteten Einlagen aus geschäumtem Polyethylen
Artikelnummer. 11788809 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
89-400
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylen
Polyethylenschaum
Material:
Polypropylen
Anzahl pro Karton:
144 Kartons
48 Kartons
72 Kartons
Hervorragend geeignet für Umweltproben, Pharmazeutika und diagnostische Reagenzien
  • Mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen für chemische Beständigkeit
  • Polyethylenschaum sorgt für Kompressibilität und Dichtigkeit
  • Gut geeignet für hochreine Chemikalien, starke Säuren und Lösungsmittel
  • Zur Verwendung mit Flaschen oder Fläschchen aus Glas
  • Polypropylen
  • Schraubverschluss
  • Weiß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 72 Kartons
Halsausführung 45-400
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Zur Verwendung mit (Geräte) Glasflasche oder -Röhrchen
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum