Learn More
DWK Life Sciences Weiße Verschlusskappen aus Polypropylen mit Dichtungseinlage aus Schaumstoff/LDPE
Für allgemeine Aufbewahrungs- und Verpackungsaufgaben
Marke: DWK Life Sciences 242210
69.29 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Auskleidung aus Polyethylenschaum
- Ausgezeichnete Barriere für wässrige Lösungen
- Wiederholt versiegelbar
Spezifikation
Weiß | |
200/Karton | |
ISO 9001 | |
Polyethylenschaum |
Polypropylen | |
15-415 | |
Glasflasche oder -Röhrchen |