Learn More
DWK Life Sciences Eindrückstopfen für Fläschchen und Serumflaschen
Zur maximalen Abdichtung von Fläschchen mit Blow Back-Glasbeschichtung
790.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Grau |
Produkttyp | Stopfen |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Material | Härte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Material | Härte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13108720
|
DWK Life Sciences
W224100-342 |
3 cm | Brombutylkautschuk | 50 Härtegrad |
790.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Zur maximalen Abdichtung von Fläschchen mit Blow Back-Glasbeschichtung
- Hergestellt aus grauem Bromobutyl
Nicht für Fläschchen mit einer geraden dünnwandigen Oberflächenbeschaffenheit.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Grau | |
Stopfen |