Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Kultur-C-Röhrchen mit PTFE-Verschlüssen
Kulturröhrchen für die Verwendung mit Schlankungs-, Schüttel- und Trommelwalzenkulturen
Marke:  DWK Life Sciences 358650
558.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Product Code. 10761033
  • 682.00 CHF / 144 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2025
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Autoklavierbar und wiederverwendbar
  • Runder Boden mit Schraubverschluss
  • Hergestellt aus Borosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ASTM Typ I, Klasse B, USP Typ I
27 ml
Borosilikatglas
Für suspensive oder adhäsive Zellkultur
PTFE
Autoklavierbar
Schraubverschluss
Weiß
150 mm
Nein
Kappe
18-415
20 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers