Learn More
DWK Life Sciences Caps, solid top, without liner, 22.350, ca se a 500 Stck., Nr.239853
Äußerst reißfeste Folie mit ausgezeichneten Dichtungseigenschaften
Marke: DWK Life Sciences 239853
130.12 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Poly–Seal Einlagen bestehen aus Polyethylen niedriger Dichte
- Schraubverschluss
- Phenolharz
- Schwarz
Es wird empfohlen, die Einlagen vor dem Einsatz auf Dichtheit zu prüfen
Spezifikation
Schwarz | |
500 Kartons | |
22-350 | |
651905/907 Vacules und Stopfen |
Phenolharz | |
39 mm | |
ISO 9001 |