Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ BioStir™ Magnetrührer
Ideal für allgemeines Mischen und schwer aufzulösende Gelöstsubstanzen.Wheaton™ BioStir™ Magnetrührer sind in Versionen mit einer oder 4 Einheiten erhältlich.
3880.00 CHF
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10186972
|
DWK Life Sciences
W900701-C |
230 V AC | N/A | ||||||
Beschreibung
- programmierbar
- 5-200 U/Min
- Fernbedienung und Alarmfunktion möglich
- Wasserfestes Gehäuse aus Edelstahl
- Betriebstemperaturbereich von 15 °C bis 40 °C.
Spezifikation
Langsam | |
Micro-Stir |