Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Narrow Mouth Amber Bottles with Aluminum-Foil-Lined Black Phenolic Caps
Retain contents and most glass fragments for safer and easier disposal
Marke: DWK Life Sciences 220935
265.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Plastisolbeschichtetes Kalknatronglas
- Die Beschichtung ist inert und sehr widerstandsfähig gegen starke Säuren, Laugen und die meisten Lösungsmittel
- Die Beschichtung verringert das Risiko von Verletzungen oder Kontaminationen
- Schwarze, foliengefütterte Kappen im Lieferumfang enthalten
- Nicht autoklavierbar
Compliance
Unterstützung bei der Einhaltung der OSHA-Anforderungen für die sichere Handhabung und Entsorgung von toxischen oder schädlichen Substanzen.
Spezifikation
16 oz., 500 ml | |
16 oz. | |
Bernsteinfarben | |
Plastisolbeschichtetes Kalknatronglas | |
USP-Typ III | |
172 mm | |
Aluminiumfolie | |
28-400 mm, Stücke | |
Schraubkappe |
500 mL | |
Plastisol | |
2,9 in. | |
Schwarz | |
Ja | |
6,7 Zoll | |
Phenolharz | |
76 mm |