Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylen-Kappen für Wheaton Tropfflaschen – Gelb
Artikelnummer. 12466141 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
15-415
20-410
8-425
Zur Verwendung mit (Geräte):
Tropfflasche
Tropfflasche aus Kunststoff
Anzahl pro Karton:
1.000/Karton
100 Kartons
100/Karton
Schraubverschluss aus strahlungsbeständigem Polypropylen
  • Verpackt Packungen mit 100 oder 1000 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gelb
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 1.000/Karton
Halsausführung 20-410
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Produkttyp Kappe aus Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Tropfflasche aus Kunststoff