Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps for Lab 45 Graduated Bottles
Replacement caps for Lab 45 media bottles
Marke: DWK Life Sciences 240726-03
32.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 45 mm Schraubgewinde
- Polypropylen
- Autoklavierbar
- Ohne Einlage
Spezifikation
Rot | |
Polypropylen | |
ISO 9001 | |
Lab 45 Messflasche mit Graduierung |
Keilförmiger innenliegender Dichtring | |
12/Karton | |
Autoklavierbar |