Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Natural Polypropylene Caps for Narrow-Mouth Containers
For use with Wheaton leak-resistant narrow mouth bottles
47.80 CHF - 87.75 CHF
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 72/Karton |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Redi-pak™ Auslaufsichere Enghalsflasche |
Produktcode | Marke | Halsausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Halsausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12443851
|
DWK Life Sciences
239501 |
13-425 |
48.65 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12473851
|
DWK Life Sciences
239506 |
20-410 |
47.80 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12423861
|
DWK Life Sciences
239510 |
24-410 |
68.75 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12423871
|
DWK Life Sciences
239516 |
38-430 |
87.75 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Leak-proof design
- Autoclavable
Spezifikation
Naturfarben | |
72/Karton | |
Redi-pak™ Auslaufsichere Enghalsflasche |
Polypropylen | |
ISO 9001 |