Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-Tropfflaschen
Flasche aus natürlichem Polyethylen niedriger Dichte, hergestellt nach strengen Qualitätskontrollstandards, um das beste Produkt für Ihre Anwendung zu gewährleisten.
Marke: DWK Life Sciences W242836
153.32 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
ulliIn verschiedenen Größen erhältlich/liliVerpackt in Kartons à 100 oder 1000 Stück oder als Großpackung/li/ulBestellinformation
Die Tropfenspitzen oder Kappen müssen separat erworben werden.
Spezifikation
30 ml, 1,01 oz. | |
1,01 oz. | |
1,22 in. | |
100/Karton | |
Nicht autoklavierbar | |
Tropfflasche | |
20 bis 410 mm |
30 ml | |
Weiß | |
LDPE | |
Nein | |
70 mm | |
2,76 Zoll | |
32 mm |