Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Dounce Dura-Grind™ Gewebeschleifer
Eine Alternative zu Glasgewebeschleifern
Marke: DWK Life Sciences 357572
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das mittels Präzisionsbearbeitung von Edelstahl 316 hergestellte Gerät stellt eine robuste Alternative zu Dounce-Homogenisatoren aus Glas dar
- Kolben und Gefäß werden als aufeinander abgestimmtes Set mit einer genauen Toleranz von 0,013 mm geliefert
- Die nahezu reibungslose Bewegung des Kolbens erfordert weniger Aufwand als bei Homogenisatoren aus Glas
- Das Gefäß hat einen flachen Boden und kann daher aufrecht stehen
- Das Gerät kann nicht autoklaviert/sterilisiert werden
- Gesamtlänge, 171 mm
Spezifikation
0,23 oz. | |
4,48 in. | |
114mm | |
Edelstahl | |
35mm |
0,23 oz., 7 ml | |
6,73 in. | |
171mm | |
1,37 in. | |
7 ml |