Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Dounce Dura-Grind™ Gewebeschleifer
Eine Alternative zu Glasgewebeschleifern
Marke:  DWK Life Sciences 357574
831.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10149611
  • 984.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-11-2025
Beschreibung
Das mittels Präzisionsbearbeitung von Edelstahl 316 hergestellte Gerät stellt eine robuste Alternative zu Dounce-Homogenisatoren aus Glas dar
  • Kolben und Gefäß werden als aufeinander abgestimmtes Set mit einer genauen Toleranz von 0.013 mm geliefert
  • Die nahezu reibungslose Bewegung des Kolbens erfordert weniger Aufwand als bei Homogenisatoren aus Glas
  • Das Gefäß hat einen flachen Boden und kann daher aufrecht stehen
  • Das Gerät kann nicht autoklaviert/sterilisiert werden
  • Gesamtlänge 171 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,5 oz.
4,48 in.
114 mm
Edelstahl
35 mm
0,5 oz., 15 ml
6,73 in.
171 mm
1,37 in.
15 ml