Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Klarsichtige Standard-Weithalsflaschen: Mit Kappeneinlagen aus Polyvinyl
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 mL
500 mL
2000 ml
4000 ml
Beschreibung
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Substanzen und Proben
- Transparent zum einfachen Betrachten der Inhalte
- Große Öffnung bietet einfachen Zugriff auf den Inhalt
- Abgerundete Schultern
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen. Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Transparentes Kalknatronglas Typ III
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 130 oz., 4000 ml |
Kapazität (metrisch) | 4000 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 130 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 6,18 in. |
Material | Kalknatronglas |
Verschlussfarbe | Weiß |
Höhe (metrisch) | 256 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 10,07 Zoll |
Verschlussauskleidung | PTFE/Schaum |