Learn More
DWK Life Sciences Clear Standard Wide-Mouth Bottles: With Polyvinyl-Lined Caps
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Substanzen und Proben
Marke: DWK Life Sciences W216926
243.17 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Transparent zum einfachen Betrachten der Inhalte
- Große Öffnung bietet einfachen Zugriff auf den Inhalt
- Abgerundete Schultern
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen. Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Transparentes Kalknatronglas Typ III
Spezifikation
16 oz., 500 ml | |
16 oz. | |
3,11 in. | |
Weiß | |
5,23 Zoll | |
Polypropylen | |
79 mm |
500 mL | |
Durchsichtig | |
Kalknatronglas | |
133 mm | |
Poly/Vinyl | |
63-400 mm, Stücke | |
Schraubkappe |