Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare Boston-Rundflaschen ohne Kappen
Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
Marke: DWK Life Sciences W216832
100.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
- Transparentes Kalknatronglas Typ III
Spezifikation
4,2 oz., 125 ml | |
4,2 oz. | |
1,88 in. | |
Weiß | |
Runde Boston-Flasche | |
Poly/Vinyl | |
22-400 mm, Stücke | |
Schraubkappe |
125 mL | |
Durchsichtig | |
Glas | |
112 mm | |
4,4 Zoll | |
Polypropylen | |
48 mm |