Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Braune Boston Round-Flaschen mit PTFE-beschichteten Verschlusskappen mit PE-Dichtungseinlage
Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.
Marke: DWK Life Sciences W216845
100.69 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24366" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.
- Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen (Kappen separat bestellen).
Compliance
USP-Kalknatronglas Typ III
Spezifikation
8 oz., 250 ml | |
8 oz. | |
2,36 in. | |
Weiß | |
Ja | |
Rund | |
Runde Boston-Flasche | |
PTFE/Polyethylen | |
24 bis 400 mm | |
Schraubkappe |
250 ml | |
Bernsteinfarben | |
Glas | |
USP-Typ III | |
Eng | |
138 mm | |
5,43 in. (50,04 cm) | |
Polypropylen | |
60 mm | |
Ja |