Learn More
DWK Life Sciences Braune Boston-Rundflaschen mit Verschlusskappen mit konischer PE-Dichtungseinlage
Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.
Marke:  DWK Life Sciences W216848
57.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13277449
  • 70.25 CHF / 48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.
  • Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 oz., 30 ml
1 oz.
1,22 in.
Schwarz
3,1 in. (50,04 cm)
Phenolharz
31 mm
30 ml
Bernsteinfarben
Kalknatronglas
79 mm
Polyethylen
20 bis 400 mm
Schraubkappe