Learn More
DWK Life Sciences Braune Boston-Rundflaschen mit Verschlusskappen mit konischer PE-Dichtungseinlage
Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.
Marke:  DWK Life Sciences W216852
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12359769
  • 153.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-09-2025
Beschreibung
Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.
  • Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
16 oz., 500 ml
16 oz.
2.95 Zoll
Schwarz
6,6 in.
Phenolharz
75 mm
500 ml
Bernsteinfarben
Kalknatronglas
168 mm
Polyethylen
28 bis 400 mm
Schraubverschluss