Learn More
DWK Life Sciences AC Medium Rounds: With White Polypropylene Cap with Polyvinyl Liner
Optimal als Probenflaschen geeignet
64.65 CHF - 220.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Kalknatronglas |
Verschlussfarbe | Weiß |
Verschlussauskleidung | Poly/Vinyl |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10063823
|
DWK Life Sciences
W216995 |
30 mL | 33-400 mm, Stücke | N/A | |||||
12369889
|
DWK Life Sciences
W216996 |
60 mL | 38-400 mm, Stücke |
84.80 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12379889
|
DWK Life Sciences
W216997 |
125 mL | 48 bis 400 mm |
220.00 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12389889
|
DWK Life Sciences
W216998 |
250 mL | 58-400 mm, Stücke |
64.65 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12399889
|
DWK Life Sciences
W216999 |
500 mL | 70-400 mm, Stücke |
81.65 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Aus Wheaton 800 Glas gemäß Typ II der USP-Normen
- Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
Spezifikation
Durchsichtig | |
Weiß | |
Polypropylen |
Kalknatronglas | |
Poly/Vinyl | |
Schraubkappe |