Learn More
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 75 AS
Polycap 75 AS Filter zur Filtration von wässrigen Lösungen
Marke: Cytiva 6706-7502
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Steril und nicht-pyrogen
- Prüfbar auf Integrität
- Mit Einlassbelüftung
- Filtermedien: Hydrophile Nylon-Membran mit einem geringen Anteil an extrahierbaren Substanzen und Vorfilter aus Glasmikrofaser
- Abfüllglocke (09-744-61) minimiert Kontaminationen bei der Filterung in Flasche oder Kolben
Filtration von wässrigen Lösungen (Zellkulturmedien, Serumenzyme, Wasser usw.) und Entfernung von Bakterien und Resten.
Spezifikation
Autoclavable | |
0.2 μm | |
820 cm2 | |
Polypropylene | |
Stepped Barb with filling bell |
Nylon | |
Sterile | |
Filtration of aqueous solutions (such as cell culture media, serum enzymes and water) and removal of bacteria and debris. | |
Stepped Barb with filling bell |