Learn More
Cytiva Gütegrad 470
Für Elektrophorese und Aminosäuren-Chromatographie
Marke: Cytiva 10539028
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weiche Oberfläche
- Für gelatineartige Proben
- Zur Absorption von Kulturmedien
- Geeignet als Blottingpapier sowie für die Chromatographie von Aminosäuren
Spezifikation
Rolle | |
470 | |
137.1 m |
Elektrophorese und Aminosäure-Chromatographie | |
3,8cm x 137,1m | |
38 mm |