Learn More
Cytiva Gütegrad 470
Für Elektrophorese und Aminosäuren-Chromatographie
Marke:  Cytiva 10318489
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11328944
  • 61.65 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Weiche Oberfläche
  • Für gelatineartige Proben
  • Zur Absorption von Kulturmedien
  • Geeignet als Blottingpapier sowie für die Chromatographie von Aminosäuren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sheet
25 pro Packung
203 mm
470
203 x 305 mm
305 mm