Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Säuberungstücher aus Zellulose
Reinigen Sie Ihre Heim-, Industrie- und Laborumgebung mit den universellen Cellulose-Reinigungstüchern des ZVG Zellstoff Vertrieb™.
Marke: ZVG Zellstoff Vertrieb™ 1100500
34.20 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zellulose
- Naturfasern
- Universal-Reinigungstuch
Spezifikation
Reinigungstücher | |
60 cm | |
Naturfarben | |
20 Kartons |
40 cm | |
Zellulose | |
Universell einsetzbar bei der Pflege zu Hause |