Learn More
Testo™ Wasserfeste Oberflächensonde
Marke: Testo™ 0609 1973
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Sonde, Oberfläche | |
EN 13485- und HACCP-konform | |
40 s | |
-50°bis +400 °C |