Learn More
Thermo Scientific™ WaterBugs™ Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™
Für Wasser-/Abwasser-Qualitätskontrolltests. Mikroorganismen werden im Quanti-Cult™ Format geliefert.
Marke:  Thermo Scientific™ R4757060
591.04 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12916057
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ WaterBugs™ Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™ is used for water/wastewater quality control testing; microorganisms are supplied in Quanti-Cult format.
  • Deliver <50 CFUs in a single inoculum to mimic water samples
  • One test/reconstituted vial
Ordering Alerts:
Supplied with 10 preserved organism vials; 10 rehydration vials.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
27853TM*, 27853™*
Quanti-Cult
Gram-negative Rods
10 Test/Set
Boston 41501
Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™
Quality Control Organism
Quantitative QC
10 Test/Set
*The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC™ and are used under license.